Learn More
Valorante de metóxido de sodio (0,5 M en metanol), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-192673 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
2.5 L
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 ml
2.50 litro
500 ml
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10458643 100 mL Frasco de vidrio 100 ml
10637391 500 mL Frasco de vidrio 500 ml
11965871 2.5 L Frasco de vidrio 2.50 litro
3 options
Product Code. 10458643
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific Acros 419601000
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is not returnable. View return policy
CAS: 124-41-4 | CH3NaO | 54.024 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 124-41-4 , 67-56-1
Fórmula molecular CH3NaO
Peso molecular (g/mol) 54.024
Número MDL MFCD00012179
Clave InChI WQDUMFSSJAZKTM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo sodium methanolate, sodium methoxide, sodium methylate, methoxysodium, methanol, sodium salt, feldalat nm, metilato sodico spanish, unii-ig663u5emc, methylate de sodium french, hsdb 755
PubChem CID 10942334
Nombre IUPAC sodio; metanolato
SMILES C[O-].[Na+]
Specifications
Nombre del producto químico o material Sodium methoxide
Color Incolora
Nombre de nota 0.5 M in methanol
Punto de ebullición 65.0°C
Punto de fusión -98.0°C
Fórmula lineal CH3ONa
Concentración 0.45 to 0.60M
Fieser 01,1091; 02,385; 03,259; 04,457; 05,617; 06,545; 08,463; 11,489; 13,352
Densidad 0.8000g/mL
Información de solubilidad Solubility in water: reacts.
Formula Weight (peso de la fórmula) 54.02
Grado Pure
Envase Frasco de vidrio
Gravedad específica 0.8
Cantidad 100 mL
Temperatura de inflamación 11°C
Forma física Líquido
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Sodium methoxide titrant
Signal Word
  • Peligro
Hazard Category
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica en determinados órganos tras una exposición única Categoría 1
Hazard Statement
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H370-Provoca daños en los órganos.
Precautionary Statement
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P311-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contém: Methanol, Sodium methylate