Learn More
Metóxido de sodio, solución de 5,4 M (30 % de peso) en metanol, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10326744 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
800 mL
Envase:
Frasco de vidrio AcroSeal™
Tamaño de la unidad:
100 ml
800 ML
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10326744 800 mL Frasco de vidrio AcroSeal™ 800 ML
10041464 100 mL Frasco de vidrio AcroSeal™ 100 ml
2 options
Código de producto. 10326744
Marca: Thermo Scientific Acros 428368000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 124-41-4 | CH3NaO | 54.02 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 124-41-4 , 67-56-1
Fórmula molecular CH3NaO
Peso molecular (g/mol) 54.02
Número MDL MFCD00012179
Clave InChI WQDUMFSSJAZKTM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo sodium methanolate, sodium methoxide, sodium methylate, methoxysodium, methanol, sodium salt, feldalat nm, metilato sodico spanish, unii-ig663u5emc, methylate de sodium french, hsdb 755
PubChem CID 10942334
Nombre IUPAC sodio; metanolato
SMILES C[O-].[Na+]
Especificaciones
Punto de ebullición 93.0°C
Nombre del producto químico o material Sodium methoxide
Punto de fusión 1.0°C to 5.0°C
Cantidad 800 mL
Fórmula lineal CH3ONa
Temperatura de inflamación 33°C
Índice Merck 15, 8775
Información de solubilidad Solubility in water: reacts. Other solubilities: soluble in methanol
Formula Weight (peso de la fórmula) 54.02
Envase Frasco de vidrio AcroSeal™
Índice de refracción 1.3701
Gravedad específica 0.97
Densidad 0.9700g/mL
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Sodium methoxide, 5.4M (30 wt.%) solution in methanol
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
  • Toxicidad específica en determinados órganos tras una exposición única Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H370-Provoca daños en los órganos.
  • EUH014-Reacciona violentamente con el agua.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: methanol, sodium methoxide