Learn More
Sodium Metatungstate Hydrate, TRC
Código de producto. 30413505
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
30413505 5 g 5 g
30412049 25 g -
30409997 1 g 1 g
3 options
Código de producto. 30413505
Proveedor: Toronto Research Chemicals TRCS6675005G
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 12141-67-2
Nombre del producto químico o material Sodium Metatungstate Hydrate
Formula Weight (peso de la fórmula) 2987.162
Fórmula InChI InChI=1S/6Na.2H2O.38O.12W/h;;;;;;2*1H2;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;/q6*+1;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;6*-1;;;;;;;;;;;;+2/p-2
Nombre IUPAC hexasodium;dihydroxy(dioxo)tungsten;dioxido(dioxo)tungsten;trioxotungsten
Fórmula molecular O39Na6W12•H2O
Peso molecular (g/mol) 2986.01
SMILES OC(=O)c1ccc(cc1)NC[C@@H]2N(C=O)C3=C(NC(N)=NC3=O)NC2
Sinónimo Sodium metatungstate (Na6H2W12O40), Sodium tungstate (Na6H2W12O40), Sodium tungstate(VI) (Na6H2W12O40), Tungstate (W12(OH)2O386-) Hexasodium, Tungstic Acid (H8W12O40) Hexasodium Salt, SPT, POM 1
Specifikationer
Cantidad 5 g
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.