missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Sodium Metatungstate Hydrate, TRC

Código de producto. 30412049
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30412049 25 g -
30409997 1 g 1 g
30413505 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30412049 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCS66750025G

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificadores de productos químicos

CAS 12141-67-2
Fórmula molecular O39Na6W12•H2O
Peso molecular (g/mol) 2986.01
Sinónimo Sodium metatungstate (Na6H2W12O40), Sodium tungstate (Na6H2W12O40), Sodium tungstate(VI) (Na6H2W12O40), Tungstate (W12(OH)2O386-) Hexasodium, Tungstic Acid (H8W12O40) Hexasodium Salt, SPT, POM 1
Nombre IUPAC hexasodium;dihydroxy(dioxo)tungsten;dioxido(dioxo)tungsten;trioxotungsten
SMILES OC(=O)c1ccc(cc1)NC[C@@H]2N(C=O)C3=C(NC(N)=NC3=O)NC2

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Sodium Metatungstate Hydrate
Cantidad 25 g
Fórmula InChI InChI=1S/6Na.2H2O.38O.12W/h;;;;;;2*1H2;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;/q6*+1;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;6*-1;;;;;;;;;;;;+2/p-2
Formula Weight (peso de la fórmula) 2987.162
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.