Learn More
Metaborato de sodio tetrahidrato, 98,5 %, extra puro, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-42097 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
500 g
2.5 kg
10 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tambor de plástico
Tamaño de la unidad:
10 Kg
2.50 KG
500 GR
Código de producto. 10062640
Marca: Thermo Scientific Acros 211635000
Solicitar formato a granel o personalizado
Edge
CAS: 10555-76-7 | BH8NaO6 | 137.86 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10555-76-7
Fórmula molecular BH8NaO6
Peso molecular (g/mol) 137.86
Número MDL MFCD00149205
Clave InChI JAKYJVJWXKRTSJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo sodium metaborate tetrahydrate, sodium tetrahydrate oxoborinate, na.bo2.4h2o, boric acid, sodium salt, tetrahydrate
PubChem CID 23694267
SMILES O.O.O.O.[Na+].[O-]B=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium metaborate tetrahydrate
Punto de fusión 57.0°C
Nombre de nota p.a.
Color Blanco
Forma física Cristales o polvo de cristalina
Cantidad 500 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5%
Fórmula lineal NaBO2·4H2O
Índice Merck 10,8477
Información de solubilidad Solubility in water: 41.9% (20°C).
Nombre IUPAC oxoborato de sodio tetrahidratado
Formula Weight (peso de la fórmula) 137.86
Porcentaje de pureza 98.5%
Grado Extra puro
Envase Frasco de plástico
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Sodium metaborate tetrahydrate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H361fd-Se sospecha que perjudica a la fertilidad. Se sospecha que daña al feto.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.