Learn More
Aducto de isopropanol e isopropóxido de sodio, 95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15402427
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15402427 5 g 5 g
15412427 25 g 25 g
15422427 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15402427 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 045648.06
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Fórmula molecular NaOC3H7·C3H8O
Número MDL MFCD12547728
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium isopropoxide isopropanol adduct
Punto de fusión 150°C (decomposition)
Color Crema
Fórmula lineal NaOCH(CH3)2·C3H7OH
Cantidad 5 g
Número UN UN3206
Sensibilidad Air and moisture sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 142.17
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Polvo