missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Sodium ionophore III, MedChemExpress

Código de producto. p-200096755
Encompass_Preferred
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
200 miligramos
50 miligramos
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16439816

Marca: Medchem Express HY101109

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress Sodium ionophore III (ETH2120) is a Na+ ionophore suitable for the assay of sodium activity in blood, plasma, serum. etc.

Sodium ionophore III (ETH2120) is a Na+ ionophore suitable for the assay of sodium activity in blood, plasma, serum. etc.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Sodium ionophore III
CAS 81686-22-8
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C34H52N2O4
Cantidad 50 mg
Sinónimo ETH2120
Información de solubilidad DMSO : 2 mg/mL (3.62 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C) ∣H2O : 1 mg/mL (1.81 mM; ultrasonic and warming and heat to 80°C)
SMILES O=C(N(C1CCCCC1)C2CCCCC2)COC3=CC=CC=C3OCC(N(C4CCCCC4)C5CCCCC5)=O
Peso molecular (g/mol) 552.79
Formula Weight (peso de la fórmula) 552.79
Porcentaje de pureza 98.32%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Corrección del contenido de un producto

El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado