Learn More
Sodium Iodide Symporter Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Código de producto. p-7210383 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
16862805 20 μL 20 microlitros
16852805 150 μL 150 microlitros
2 options
Código de producto. 16862805
Marca: Proteintech 243241AP20UL
Rabbit Polyclonal Antibody
This antibody recognizes the mature approximately 75-100 kDa protein and a partially glycosylated 50-55 kDa protein.
Human Sodium Iodide Symporter (hNIS) is responsible for iodide concentrating ability within thyroid follicular cells. It is a membrane bound glycoprotein with 13 membrane spanning domains and 14 extra membranous domains. It may represent an autoantigen in thyroid.
Especificaciones
Antígeno Sodium Iodide Symporter
Aplicaciones Flow Cytometry, Immunoprecipitation, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.77 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
génica SLC5A5
N.º de referencia del gen Q63008, Q92911, Q99PN0
Alias de gen NIS, SLC5A5, Sodium iodide symporter, Sodium/iodide cotransporter
Símbolos de los genes SLC5A5
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Sodium iodide symporter Fusion Protein Ag19504
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 114479, 114613, 6528
Especies diana Mouse, Human, Rat
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG