Learn More
Yoduro de sodio, +99 %, puro, anhidro, Thermo Scientific Chemicals
Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
5 g
250 g
1 kg
2.5 kg
10 kg
Tamaño de la unidad:
1 KG
10 KG
2.50 KG
250 GR
5 GR
Description
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Punto de ebullición | 1300.0°C |
| Nombre del producto químico o material | Sodium iodide |
| Punto de fusión | 661.0°C |
| Nombre de nota | Anhydrous |
| Color | Blanco |
| Forma física | Polvo cristalino |
| Cantidad | 2.5 kg |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 99% min. (on dried substance) (Argentometry) |
| Fórmula lineal | NaI |
| Fieser | 01,1087; 02,384; 03,267; 04,456; 06,543; 07,338; 10,365; 11,488; 12,29; 13,43; 14,89; 16,86 |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Sodium iodide
- Atención
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
RUO - Para uso exclusivo en investigación
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu