Learn More
Solución de Hipoclorito de Sodio, 12/13%, Chem Lab™
Código de producto. 11921397
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
11921397 1 L 1 litro
1 options
Código de producto. 11921397
Marca: Chem-Lab CL02.1438.1000
Especificaciones
Color Amarillo
Punto de ebullición 100°C
Punto de fusión 0°C
Composición NaClO/H2O (± 3% Act. Cl)
Densidad 1.04g/mL
Información de solubilidad Water Soluble
Olor Chlorine
pH >13
Cantidad 1 L
Forma física Líquido
compliance-icons
Nombre del producto
  • Sodio hipoclorito 12/13% solución p.a.
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • EUH031-En contacto con ácidos libera gases tóxicos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: sodium hypochlorite