Learn More
Hipoclorito sódico, cloro activo al 5 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15274734 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 mL
250 mL
1 l
2.5 L
10 L
Envase:
Frasco de plástico
Tambor de plástico
Tamaño de la unidad:
1 litro
10 litros
2.50 litro
25 ml
250 ml
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15274734 10 L Tambor de plástico 10 litros
10667381 25 mL Frasco de plástico 25 ml
10573094 250 mL Frasco de plástico 250 ml
10527752 1 l Frasco de plástico 1 litro
11974211 2.5 L Frasco de plástico 2.50 litro
5 options
Código de producto. 15274734
Marca: Thermo Scientific Acros 419550100
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7681-52-9 | ClNaO | 74.44 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de oxidación
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7681-52-9 , 7732-18-5
Fórmula molecular ClNaO
Peso molecular (g/mol) 74.44
Número MDL MFCD00011120
Clave InChI SUKJFIGYRHOWBL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo sodium hypochlorite, antiformin, sodium oxychloride, chlorox, clorox, javex, javelle water, hypochlorous acid, sodium salt, hypochlorite sodium, carrel-dakin solution
PubChem CID 23665760
ChEBI CHEBI:32146
Nombre IUPAC sodio;hipoclorito
SMILES [O-]Cl.[Na+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium hypochlorite
Nombre de nota 4-6% Chlorine
Color Amarillo
Forma física Solución
Cantidad 10 L
Fórmula lineal NaOCl
Fieser 01,1084; 04,456; 05,617; 06,543; 07,337; 08,461; 09,430; 10,365; 11,487; 15,293; 16,308
Índice Merck 15,8762
Información de solubilidad Solubility in water: soluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 74.44
Porcentaje de pureza 4.5 to 5.5%
Grado Reactivo
Envase Tambor de plástico
Gravedad específica 1.083
Densidad 1.0830g/mL
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • EUH031-En contacto con ácidos libera gases tóxicos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.