Learn More
Sodium Hydrosulfite, Honeywell Fluka™
Código de producto. p-7071829 Tienda Honeywell Fluka Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
100 g
500 g
1 kg
2 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
100 g
2 Kg
5 g
500 g
15681510 5 g 5 g
15641510 100 g 100 g
15671510 500 g 500 g
15651510 1 kg 1 Kg
15661510 2 kg 2 Kg
5 options
Código de producto. 15681510
Marca: Honeywell-Fluka 1579535G
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
CAS 7775-14-6
Fórmula molecular Na2O4S2
Peso molecular (g/mol) 174.096
Número MDL MFCD00011640
Clave InChI JVBXVOWTABLYPX-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo sodium dithionite, sodium hydrosulfite, disodium dithionite, vatrolite, sodium sulfoxylate, sodium hydrosulphite, dithionous acid, disodium salt, blankit, burmol, hydros
PubChem CID 24489
ChEBI CHEBI:66870
SMILES [O-]S(=O)S(=O)[O-].[Na+].[Na+]
Specifications
Nombre del producto químico o material Sodium Hydrosulfite
Cantidad 5 g
Fórmula lineal NaO2SSO2Na
Número UN 1384
Información de solubilidad Soluble in water
Formula Weight (peso de la fórmula) 174.11g/mol
Grado Técnico
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 85%