Learn More
Sulfato de hidrógeno y sodio, anhidro, +90 %, resto principalmente sulfato de sodio, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15405095
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1000 g
5000 g
Tamaño de la unidad:
1000 g
250 g
5000 g
15405095 5000 g 5000 g
11385045 250 g 250 g
11375045 1000 g 1000 g
3 options
Código de producto. 15405095
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar B25587.0I
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7681-38-1 | HNaO4S | 120.05 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7681-38-1
Fórmula molecular HNaO4S
Peso molecular (g/mol) 120.05
Número MDL MFCD00003531
Clave InChI WBHQBSYUUJJSRZ-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo sodium hydrogen sulfate, sodium bisulfate, sodium acid sulfate, bisulfate of soda, sodium hydrosulfate, fanal, sodium hydrogensulphate, niter cake, nitre cake, wc-perfect
PubChem CID 516919
SMILES [Na+].OS([O-])(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium hydrogen sulfate
Punto de fusión 177°C to 180°C
Nombre de nota anhydrous
pH 1.0
Cantidad 5000 g
Notas del porcentaje del ensayo resto principalmente sulfato de sodio
Número UN UN3260
Índice Merck 14,8586
Nombre IUPAC sodio;sulfato de hidrógeno
Formula Weight (peso de la fórmula) 120.06
Porcentaje de pureza ≥90%
Olor Odorless
Sensibilidad Hygroscopic
Densidad 2.435