Learn More
Carbonato de hidrógeno de sodio, certificado AR de análisis, cumple con las especificaciones analíticas de la farmacopea europea, Fisher Chemical
Código de producto. 10020510 Tienda Fisher Chemical Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 g
3 kg
5 kg
Envase:
Barril de plástico
Jarra de plástico para polvo
Tamaño de la unidad:
3 KG
5 KG
500 GR
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10020510 500 g Jarra de plástico para polvo 500 GR
10725921 3 kg Jarra de plástico para polvo 3 KG
10518640 5 kg Barril de plástico 5 KG
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10020510 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor S/4240/53
Solicitar formato a granel o personalizado
CHNaO3, número de CAS-144-55-8, acidosan, baking soda, bicarbonado sódico, sal monosódica de ácido carbónico, meylon, neut, carbonato de ácido sódico, bicarbonato sódico, hidrobicarbonato sódico, hidrobicarbonato sódico, 500 g, CHEBI:32139, blanco, 84,01 g/mol, UIIMBOGNXHQVGW-UHFFFAOYSA-M
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 144-55-8
Fórmula molecular CHNaO3
Peso molecular (g/mol) 84.01
Número MDL MFCD00003528
Clave InChI UIIMBOGNXHQVGW-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo bicarbonato sódico, carbonato de hidrógeno sódico, sal monosódica de ácido carbónico, carbonato de ácido sódico, bicarbonato de soda, sodio hidrogencarbonatado, acidosano, meylon, acidosan, neut
PubChem CID 516892
ChEBI CHEBI:32139
SMILES [Na+].OC([O-])=O
Especificaciones
Punto de fusión 270 °C
Color Blanco
pH 8.3
Forma física Sólido en polvo
Cantidad 500 g
Nombre IUPAC sodio;carbonato de hidrógeno
Formula Weight (peso de la fórmula) 84.01 g/mol
Envase Jarra de plástico para polvo