Learn More
Arsenato de hidrógeno sódico heptahidrato, ACS, 98,0 a 102,0 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11317698
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11317698 100 g 100 g
11327698 25 g 25 g
11307698 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XVII del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 11317698 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 033373.22
Solicitar formato a granel o personalizado
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XVII del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
CAS: 10048-95-0 | AsH15Na2O11 | 312.01 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10048-95-0
Fórmula molecular AsH15Na2O11
Peso molecular (g/mol) 312.01
Número MDL MFCD00149179
Clave InChI KOLXPEJIBITWIQ-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo disodium arsenate heptahydrate, sodium acid arsenate, heptahydrate, sodium arsenate heptahydrate, sodium orthoarsenate heptahydrate, dibasic sodium arsenate heptahydrate, sodium arsenate, dibasic, heptahydrate, unii-90zq7g407w, disodium arsenate, heptahydrate, ccris 5553, arsenic acid h3aso4 , disodium salt, heptahydrate
PubChem CID 61460
SMILES O.O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].O[As]([O-])([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium hydrogen arsenate heptahydrate
Punto de fusión 130°C (decomposition)
Nombre de nota For analysis ACS
Color Blanco
Forma física Polvo cristalino
Cantidad 100 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.0-102.0%
Información de solubilidad Soluble in water and glycerol.
Nombre IUPAC disodio; arsorato de hidrógeno; heptahidrato
Formula Weight (peso de la fórmula) 312.01 (185.94 Anhydrous)
Grado ACS
Aspecto White granular
Densidad 1.88 g/cm3 at 20°C