Learn More
Hexanitrocobaltato de sodio(III), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-3734743 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 GR
25 GR
500 GR
10522554 25 g 25 GR
10338160 100 g 100 GR
15254684 500 g 500 GR
3 options
Código de producto. 10522554
Marca: Thermo Scientific Acros 214860250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 13600-98-1 | CoN6Na3O12 | 403.93 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13600-98-1
Fórmula molecular CoN6Na3O12
Peso molecular (g/mol) 403.93
Número MDL MFCD00003512
Clave InChI BZFWEBJDBATXME-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo Sodium cobaltinitrite
Nombre IUPAC trisodium hexanitrocobalttris(ylium)
SMILES [Na+].[Na+].[Na+].[O-][N+](=O)[Co+3]([N+]([O-])=O)([N+]([O-])=O)([N+]([O-])=O)([N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium hexanitrocobaltate(III)
Punto de fusión 220.0°C
Forma física Polvo
Cantidad 25 g
Fórmula lineal Na3Co(NO2)6
Índice Merck 15,8738
Información de solubilidad Solubility in water: 720g/L (20°C). Other solubilities: slightly soluble in alcohol
Formula Weight (peso de la fórmula) 403.94
Envase Frasco de vidrio
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Sodium hexanitrocobaltate(III)
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Carcinogenicidad Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Sólido comburente Categoría 2
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H272-Puede agravar un incendio; comburente.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P371+P380+P375-En caso de incendio importante y en grandes cantidades: Evacuar la zona Luchar contra el incendio a distancia, dado el riesgo de explosión.