Learn More
Glicolato sódico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-192526 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10694272 25 g Frasco de vidrio 25 g
10489661 100 g Frasco de vidrio 100 g
2 options
Código de producto. 10694272
Marca: Thermo Scientific Acros 351570250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 2836-32-0 | C2H3NaO3 | 98.03 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2836-32-0
Fórmula molecular C2H3NaO3
Peso molecular (g/mol) 98.03
Número MDL MFCD00065358
Clave InChI VILMUCRZVVVJCA-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo sodium glycolate, sodium hydroxyacetate, sodium 2-hydroxyacetate, sodium lycolate, monosodium glycolate, glycolic acid sodium salt, natriumglykolat, sodium glycollate, acetic acid, hydroxy-, monosodium salt, glycolic acid, monosodium salt
PubChem CID 517347
Nombre IUPAC sodio; 2-hidroxiacetato
SMILES C(C(=O)[O-])O.[Na+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium glycolate
Nombre de nota 97%
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal NaOOCCH2OH
Cantidad 25 g
Información de solubilidad Solubility in water: soluble.
Formula Weight (peso de la fórmula) 98.03
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo