Learn More
Glicolato sódico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11459463
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
2500 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11459463 2500 g 2500 g
11439463 100 g 100 g
11449463 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11459463 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A12341.0E
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 2836-32-0 | C2H3NaO3 | 98.033 g/mol
Sodium glycolate is used as a disintegrant, suspending agent, gelling agent, buffering agent and in pharmaceutical grade for tablets and capsules. Further, it is used in cosmetics and personal care products primarily as an exfoliant, as pH adjusters, skin-conditioning agents and as a flavoring agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El glicolato de sodio se utiliza como desintegrante, agente de suspensión, agente gelificante, agente tamponador y en calidad farmacéutica para comprimidos y cápsulas. Además, se utiliza en cosméticos y productos para el cuidado personal principalmente como exfoliante, ajustador de pH, agente acondicionador para la piel y agente aromatizante.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes y bases fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2836-32-0
Fórmula molecular C2H3NaO3
Peso molecular (g/mol) 98.033
Número MDL MFCD00065358
Clave InChI VILMUCRZVVVJCA-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo sodium glycolate, sodium hydroxyacetate, sodium 2-hydroxyacetate, sodium lycolate, monosodium glycolate, glycolic acid sodium salt, natriumglykolat, sodium glycollate, acetic acid, hydroxy-, monosodium salt, glycolic acid, monosodium salt
PubChem CID 517347
Nombre IUPAC sodio; 2-hidroxiacetato
SMILES C(C(=O)[O-])O.[Na+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium glycolate
Punto de fusión 210°C to 218°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Fórmula lineal HOCH2CO2Na
Cantidad 2500 g
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 98.03
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Lump/Powder