Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Sodium fumarate |
| Color | Blanco |
| Espectro infrarrojo | Authentic |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 98% |
| Envase | Frasco de vidrio |
| Fórmula lineal | NaO2CCH=CHCO2Na |
| Cantidad | 2.5 kg |
| Beilstein | 02,74 |
| Índice Merck | 10,4165 |
| Información de solubilidad | Solubility in water: 228g/L water. Other solubilities: insoluble in ethanol, aceton |
| Mostrar más |