Learn More
Formato de sodio, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-3757418 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1kg
5kg
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
1 KG
5 KG
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10584071 1kg Frasco de plástico 1 KG
10197203 5kg Frasco de plástico 5 KG
2 options
Código de producto. 10584071
Marca: Thermo Scientific Acros 148230010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 141-53-7 | CHNaO2 | 68.007 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 141-53-7
Fórmula molecular CHNaO2
Peso molecular (g/mol) 68.007
Número MDL MFCD00013101
Clave InChI HLBBKKJFGFRGMU-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo sodium formate, formic acid, sodium salt, salachlor, formic acid sodium salt, formic acid, na salt, sodium formate, refined, sodium formiate, mravencan sodny czech, ccris 1037, hsdb 744
PubChem CID 2723810
ChEBI CHEBI:62965
Nombre IUPAC sodio; formato
SMILES C(=O)[O-].[Na+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium formate
Punto de fusión De 258,0 °C a 261,0 °C
Color Blanco
Punto de ebullición de 360,0 °C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 0.99
Envase Frasco de plástico
Fórmula lineal HCO2Na
Cantidad 1kg
Beilstein 02, 8
Fieser 8458
Índice Merck 15, 8756
Información de solubilidad Solubilidad en agua:550 g/l (20 °C).Otras solubilidades: soluble en glicerol, ligeramente soluble en alcohol, insoluble en éter
Formula Weight (peso de la fórmula) 68.01
Porcentaje de pureza 0.99
Forma física Polvo cristalino