Learn More
Sodium Fluoride, Powder, U.S.P., J.T. Baker™
Código de producto. 15528164 Tienda J.T.Baker Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 g
2 kg
Envase:
Frasco de polietileno
Tamaño de la unidad:
2 Kg
500 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15528164 2 kg Frasco de polietileno 2 Kg
15518164 500 g Frasco de polietileno 500 g
2 options
Código de producto. 15528164
Marca: Avantor J.T.Baker 368905
CAS 7681-49-4
Fórmula molecular FNa
Peso molecular (g/mol) 41.99
Número MDL MFCD00003524
Clave InChI PUZPDOWCWNUUKD-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo sodium fluoride, florocid, fluoride, sodium, zymafluor, ossin, sodium fluoride naf, sodium fluoride, antibulit, floridine, fluonatril
PubChem CID 5235
ChEBI CHEBI:28741
Nombre IUPAC fluoruro de sodio
SMILES [F-].[Na+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium Fluoride
Forma física Polvo
Cantidad 2 kg
Formula Weight (peso de la fórmula) 41.99
Grado USP
Envase Frasco de polietileno
Gravedad específica 1L = 2.78kg
compliance-icons
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • EUH032-En contacto con ácidos libera gases muy tóxicos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P362-Quitar las prendas contaminadas.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.