Learn More
Fluoruro de sodio, Honeywell™
Código de producto. 15666790 Tienda Honeywell Research Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
15666790 1 kg 1 Kg
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 15666790 Proveedor Honeywell Research Chemicals N.º de proveedor 715221KG
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Purum p.a., ≥98,0 % (F)
  • Productos con certificado de garantía y/o adecuados para la aplicación analítica indicada.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium fluoride
CAS 7681-49-4
Cantidad 1 kg
Fórmula molecular FNa
Fórmula lineal NaF
Número MDL MFCD00003524
Número UN UN1690
Sinónimo sodium fluoride, florocid, fluoride, sodium, zymafluor, ossin, sodium fluoride naf, sodium fluoride, antibulit, floridine, fluonatril
Clave InChI PUZPDOWCWNUUKD-UHFFFAOYSA-M
SMILES [F-].[Na+]
Nombre IUPAC fluoruro de sodio
Peso molecular (g/mol) 41.99
PubChem CID 5235
ChEBI CHEBI:28741
Formula Weight (peso de la fórmula) 41.99g/mol
Porcentaje de pureza ≥98% (F)
Presión de vapor 1.4 mmHg (0°C)