Learn More
Sodium Fluoride, ≥99%, Reagent Grade, Honeywell™
Código de producto. 15678070 Tienda Honeywell Research Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Envase:
Poly bottle
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15678070 100 g Poly bottle 100 g
15688070 500 g Poly bottle 500 g
2 options
Código de producto. 15678070
Marca: Honeywell Research Chemicals S1504100G
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
CAS 7681-49-4
Fórmula molecular FNa
Peso molecular (g/mol) 41.99
Número MDL MFCD00003524
Clave InChI PUZPDOWCWNUUKD-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo sodium fluoride, florocid, fluoride, sodium, zymafluor, ossin, sodium fluoride naf, sodium fluoride, antibulit, floridine, fluonatril
PubChem CID 5235
ChEBI CHEBI:28741
Nombre IUPAC sodio; fluoruro
SMILES [F-].[Na+]
Especificaciones
Punto de ebullición 1704°C (1013hPa)
Nombre del producto químico o material Sodium fluoride
Punto de fusión 990°C
Color Incolora
pH 8.0 to 10.0 (at 20°C)
Forma física Solid
Cantidad 100 g
Fórmula lineal NaF
Número UN UN1690
Formula Weight (peso de la fórmula) 41.99g/mol
Porcentaje de pureza ≥99%
Olor Odorless
Envase Poly bottle
Presión de vapor 1.4mmHg (0°C)
Densidad 2.7g/cu.cm at 20°C