missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fluoruro de sodio, solución acuosa de 200 mM, Thermo Scientific Chemicals

Código de producto. p-7041783
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
250 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
250 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
15453049 100 mL 100 ml
15463049 250 mL 250 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 15453049 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor J60251.AE
Solicitar formato a granel o personalizado

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificadores de productos químicos

CAS 7681-49-4
Fórmula molecular FNa
Peso molecular (g/mol) 41.99
Número MDL MFCD00003524
Clave InChI PUZPDOWCWNUUKD-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo sodium fluoride, florocid, fluoride, sodium, zymafluor, ossin, sodium fluoride naf, sodium fluoride, antibulit, floridine, fluonatril
PubChem CID 5235
ChEBI CHEBI:28741
Nombre IUPAC fluoruro de sodio
SMILES [F-].[Na+]

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Sodium fluoride
Color Incolora
Forma física Líquido
Cantidad 100 mL
Fórmula lineal NaF
Formula Weight (peso de la fórmula) 41.99
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 200mM aq. soln.
Olor Odorless

RUO – Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.