Descripción
Ditionito sódico, extra puro, SLR
Especificaciones
Especificaciones
| Punto de fusión | 300°C |
| Color | Blanco |
| pH | 8 to 9.5 |
| Forma física | Sólido en polvo |
| Cantidad | 3 kg |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 174.1g/mol |
| Envase | Jarra de plástico para polvo |