Learn More
Dicromato sódico dihidrato, uso con reactivos, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-4824949
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2 kg
Tamaño de la unidad:
100 g
2 Kg
500 g
11317467 100 g 100 g
11397457 500 g 500 g
11307467 2 kg 2 Kg
3 options
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XIV del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 11317467
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 012611.22
Solicitar formato a granel o personalizado
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XIV del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
CAS: 7789-12-0 | Cr2H4Na2O9 | 297.995 g/mol
Sodium dichromate is used as a strong oxidizing agent in organic synthesis. It is used in metal finishing as an aid of corrosion resistance, manufacture of inorganic chromate pigments and in the preparation of colored glass and ceramic glazes. It is used as a mordant for acidic dyes to improve their color-fast properties and as a corrosion inhibitors in undercoats and primers.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7789-12-0
Fórmula molecular Cr2H4Na2O9
Peso molecular (g/mol) 297.995
Número MDL MFCD00149166
Clave InChI JYDRNIYTFCBIFC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo sodium dichromate dihydrate, unii-52125xyy2a, ccris 6344, disodium chromate dihydrate, sodium dichromate vi dihydrate, sodium dichromate dihydrate vi, chromic acid h2cr2o7 , disodium salt, dihydrate, dichromic acid h2cr2o7 , disodium salt, dihydrate, dsstox_cid_12061, dsstox_rid_78903
PubChem CID 108005
Nombre IUPAC disodio; oxido-(oxido(dioxo)cromo)oxi-dioxocromo; dihidrato
SMILES O.O.[O-][Cr](=O)(=O)O[Cr](=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium dichromate dihydrate
Punto de fusión 100°C-2H2O
Color Rojo
Forma física cristalino/a/s
Cantidad 100 g
Información de solubilidad Soluble in waterSoluble in water. Insoluble in alcohol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 298.00 (261.97 Anhydrous)
Grado Reactivo
Sensibilidad Hygroscopic
Aspecto Red crystals
Densidad 2.348