Learn More
Sodium Dichromate Dihydrate, Honeywell Fluka™
Código de producto. 15681110 Tienda Honeywell Fluka Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
5 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
5 Kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15681110 5 kg 5 Kg
15671110 1 kg 1 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XIV del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 15681110 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor 122665KG
Solicitar formato a granel o personalizado
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XIV del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Purum,≥99%
  • ≥95 % para el uso general en laboratorio.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7789-12-0
Fórmula molecular Cr2H4Na2O9
Peso molecular (g/mol) 297.995
Número MDL MFCD00149166
Clave InChI JYDRNIYTFCBIFC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo sodium dichromate dihydrate, unii-52125xyy2a, ccris 6344, disodium chromate dihydrate, sodium dichromate vi dihydrate, sodium dichromate dihydrate vi, chromic acid h2cr2o7 , disodium salt, dihydrate, dichromic acid h2cr2o7 , disodium salt, dihydrate, dsstox_cid_12061, dsstox_rid_78903
PubChem CID 108005
Nombre IUPAC disodio; oxido-(oxido(dioxo)cromo)oxi-dioxocromo; dihidrato
SMILES O.O.[O-][Cr](=O)(=O)O[Cr](=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium Dichromate Dihydrate
Cantidad 5 kg
Fórmula lineal Na2Cr2O7 · 2H2O
Número UN 3086
Formula Weight (peso de la fórmula) 298g/mol
Porcentaje de pureza ≥99%
Grado purum