Learn More
Sodium Dichromate Dihydrate, ACS Reagent, ≥99.5%, Honeywell Fluka™
Código de producto. p-7120785 Tienda Honeywell Fluka Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Poly Bottle
Tamaño de la unidad:
100 g
2.50 Kg
500 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15635370 100 g Poly Bottle 100 g
15655370 500 g Poly Bottle 500 g
15645370 2.5 kg Poly Bottle 2.50 Kg
3 options
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XIV del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 15635370
Marca: Honeywell-Fluka 398063100G
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XIV del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Reactivo ACS, ≥99,5%
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7789-12-0
Fórmula molecular Cr2H4Na2O9
Peso molecular (g/mol) 297.995
Número MDL MFCD00149166
Clave InChI JYDRNIYTFCBIFC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo sodium dichromate dihydrate, unii-52125xyy2a, ccris 6344, disodium chromate dihydrate, sodium dichromate vi dihydrate, sodium dichromate dihydrate vi, chromic acid h2cr2o7 , disodium salt, dihydrate, dichromic acid h2cr2o7 , disodium salt, dihydrate, dsstox_cid_12061, dsstox_rid_78903
PubChem CID 108005
Nombre IUPAC disodio; oxido-(oxido(dioxo)cromo)oxi-dioxocromo; dihidrato
SMILES O.O.[O-][Cr](=O)(=O)O[Cr](=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium dichromate dihydrate
Punto de fusión 357°C
Color Naranja
Cantidad 100 g
Fórmula lineal Na2Cr2O7 · 2H2O
Número UN UN3086
Información de solubilidad In water ∽2.355g/L at 20°C
Formula Weight (peso de la fórmula) 298g/mol
Porcentaje de pureza ≥99.5%
Olor Odorless
Envase Poly Bottle
Aspecto Crystals
Densidad 2.52g/cm3 at 13°C