Learn More
Cianoborohidruro de sodio, solución de 1 M en THF, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-3758762 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
800 mL
Envase:
Frasco de vidrio AcroSeal™
Tamaño de la unidad:
100 ml
800 ml
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10113354 100 mL Frasco de vidrio AcroSeal™ 100 ml
10386694 800 mL Frasco de vidrio AcroSeal™ 800 ml
2 options
Código de producto. 10113354
Marca: Thermo Scientific Acros 372451000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 25895-60-7 | CH3BNNa | 62.84 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de reducción
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium cyanoborohydride
Nombre de nota 1M solution in THF
CAS 25895-60-7, 109-99-9
Cantidad 100 mL
Fórmula molecular CH3BNNa
Fórmula lineal NaBH3CN
Número MDL MFCD00003516
Temperatura de inflamación −18°C
Índice Merck 15, 8742
Sinónimo sodium cyanoborohydride, sodium cyanotrihydridoborate, unii-c4i8c58p9t, zlchem 216, sodium cyanoboron 1-
Información de solubilidad Solubility in water: reacts. Other solubilities: soluble in methanol; soluble in thf, 372g/L, at 28°C, 410g/L at 46°C, 422g/L at 62°C, soluble in diglyme 176g/L at 25°C, slightly soluble in ethanol, insoluble in ether, benzene, hexane
Clave InChI CVDUGUOQTVTBJH-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Na+].[BH3-]C#N
Nombre IUPAC sodio; cianoboro(1-)
Peso molecular (g/mol) 62.84
PubChem CID 20587905
Formula Weight (peso de la fórmula) 62.84
Envase Frasco de vidrio AcroSeal™
Aspecto Clear colorless solution
Gravedad específica 0.915
Densidad 0.9150g/mL
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Sodium cyanoborohydride, 1M solution in THF
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
  • Carcinogenicidad Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • EUH019-Puede formar peróxidos explosivos.
  • EUH032-En contacto con ácidos libera gases muy tóxicos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.