Learn More
Sodium Cyanide, Reagent Grade, 97%, Honeywell™
Código de producto. p-7120784 Tienda Honeywell Research Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
100 g
1 kg
Envase:
Poly Bottle
Tamaño de la unidad:
1 Kg
100 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15645220 5 g Poly Bottle 5 g
15625220 100 g Poly Bottle 100 g
15635220 1 kg Poly Bottle 1 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15645220 Proveedor Honeywell Research Chemicals N.º de proveedor 3809705G
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Uso con reactivos, 97 %
  • ≥95 % para el uso general en laboratorio.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 143-33-9
Fórmula molecular CNNa
Peso molecular (g/mol) 49.01
Número MDL MFCD00003523
Clave InChI MNWBNISUBARLIT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo sodium cyanide, cyanogran, cymag, cyanide of sodium, sodium cyanide na cn, nacn, cyanobrik, cyanide salts, kyanid sodny, cyanasalt h
PubChem CID 8929
Nombre IUPAC sodio; cianuro
SMILES [Na+].[C-]#N
Especificaciones
Punto de ebullición 1500°C
Nombre del producto químico o material Sodium cyanide
Punto de fusión 563.7°C
Color Blanco
pH 11 to 12 (49g/L at 25°C)
Cantidad 5 g
Fórmula lineal NaCN
Número UN UN1689
Beilstein 3587243
Información de solubilidad In water 49g/L at 20°C
Formula Weight (peso de la fórmula) 49.01g/mol
Porcentaje de pureza 97%
Envase Poly Bottle
Aspecto Crystalline powder or granules or chunks
Presión de vapor 1mmHg (817°C)
Densidad Vapor Density: 1.7 (vs air)