Learn More
Cianuro de sodio, 98 %, para análisis, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 12654987 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
500 g
Envase:
Frasco de plástico
Unit Size:
500 GR
This item is not returnable. View return policy
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Product Code. 12654987
Brand: Thermo Scientific Acros 194665000
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is not returnable. View return policy
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 143-33-9
Fórmula molecular CNNa
Peso molecular (g/mol) 49.01
Número MDL MFCD00003523
Clave InChI MNWBNISUBARLIT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo sodium cyanide, cyanogran, cymag, cyanide of sodium, sodium cyanide na cn, nacn, cyanobrik, cyanide salts, kyanid sodny, cyanasalt h
PubChem CID 8929
Nombre IUPAC iminometanuro de sodio
SMILES [Na+].[C-]#N
Specifications
Punto de ebullición 1497.0°C
Nombre del producto químico o material Sodium cyanide
Punto de fusión 562.0°C
Nombre de nota p.a.
Color Blanco
Forma física Polvo cristalino granulado
Cantidad 500 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 97% min. (Argentometry)
Fórmula lineal NaCN
Beilstein 02,IV,5
Fieser 04,446; 05,506; 06,535; 07,333; 08,453; 11,481; 13,185
Índice Merck 15,8741
Información de solubilidad Solubility in water: 370g/L (20°C). Other solubilities: sparingly soluble in ethanol
Formula Weight (peso de la fórmula) 49
Porcentaje de pureza 98%
Grado Analítica
Envase Frasco de plástico
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Sodium cyanide
Signal Word
  • Peligro
Hazard Category
  • Toxicidad aguda Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 1
Hazard Statement
  • H300-Mortal en caso de ingestión.
  • H310-Mortal en contacto con la piel.
  • H330-Mortal en caso de inhalación.
  • H372-Provoca daños en los órganos.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
  • EUH032-En contacto con ácidos libera gases muy tóxicos.
Precautionary Statement
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P330-Enjuagarse la boca.
  • P390-Absorber el vertido para que no dañe otros materiales.
RUO – Research Use Only
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.