Learn More
Cianuro de sodio, gránulos, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11486790
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
1000 g
Tamaño de la unidad:
1000 g
250 g
50 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11486790 1000 g 1000 g
11640222 50 g 50 g
11496790 250 g 250 g
11398006 1000 g 1000 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 11486790 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L13278.0B
Solicitar formato a granel o personalizado
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Sodium cyanide is used as a starting material for the preparation of Reissert compounds and cyanogen bromide, cyanuric chloride and cyanogen chloride. It acts as a catalyst for the aminolysis of esters to primary amides. Furthermore, it is used for fumigation, electroplating, extracting gold and silver in mining industry. In organic synthesis, it is involved in the cyanation reaction of alkyl halides under phase transfer conditions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El cianuro de sodio se utiliza como material de partida para la preparación de compuestos de Reissert y bromuro de cianógeno, cloruro cianúrico y cloruro de cianógeno. Actúa como catalizador para la aminólisis de ésteres a amidas primarias. Además, se utiliza para fumigación, galvanoplastia, extracción de oro y plata en la industria minera. En la síntesis orgánica, participa en la reacción de cianación de los haluros de alquilo en condiciones de transferencia de fase.
Solubilidad
Soluble en agua, amoníaco, metanol y etanol. Ligeramente soluble en dimetilformamida. Insoluble en dimetilsulfóxido.
Notas
Higroscópico. No almacenar cerca de ácidos. Incompatible con agentes oxidantes fuertes y dióxido de carbono.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 143-33-9
Fórmula molecular CNNa
Peso molecular (g/mol) 49.01
Número MDL MFCD00003523
Clave InChI MNWBNISUBARLIT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo sodium cyanide, cyanogran, cymag, cyanide of sodium, sodium cyanide na cn, nacn, cyanobrik, cyanide salts, kyanid sodny, cyanasalt h
PubChem CID 8929
Nombre IUPAC sodio; cianuro
SMILES [Na+].[C-]#N
Especificaciones
Punto de ebullición ∼1500°C
Nombre del producto químico o material Sodium cyanide
Punto de fusión 563°C
Nombre de nota granules
Cantidad 1000 g
Fórmula lineal NaCN
Número UN UN1689
Beilstein 3587243
Índice Merck 14,8605
Información de solubilidad Soluble in water,ammonia,methanol and ethanol. Slightly soluble in dimethylformamide. Insoluble in dimethylsulphoxide.
Formula Weight (peso de la fórmula) 49.01
Porcentaje de pureza 98%
Sensibilidad Hygroscopic
Densidad 1.61