Learn More
Cianuro de sodio, +98 %, extra puro, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10544654 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
1 kg
2.5 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 KG
2.50 Kg
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10544654 2.5 kg Frasco de vidrio 2.50 Kg
10497782 5 g Frasco de vidrio 5 g
10018921 1 kg Frasco de vidrio 1 KG
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 10544654 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 370310025
Solicitar formato a granel o personalizado
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de formación de enlaces C-X
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 143-33-9
Fórmula molecular CNNa
Peso molecular (g/mol) 49.01
Número MDL MFCD00003523
Clave InChI MNWBNISUBARLIT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo sodium cyanide na cn, kyanid sodny, cymag, cyanide salts, cyanogran, cyanasalt h, cyanide of sodium, sodium cyanide, cyanobrik, nacn
PubChem CID 8929
SMILES [Na+].[C-]#N
Especificaciones
Punto de ebullición 1497.0°C
Nombre del producto químico o material Sodium cyanide
Punto de fusión 562.0°C
Nombre de nota 98+%
Color Blanco
Forma física Crystals
Cantidad 2.5 kg
Intervalo de porcentaje de ensayo 98% min. (Argentometry)
Fórmula lineal NaCN
Beilstein 02, IV, 50
Fieser 04,446; 05,506; 06,535; 07,333; 08,453; 11,481; 13,185
Índice Merck 15, 8741
Información de solubilidad Solubility aq. soln.: 370 g/L (20°C). Other solubilities: sparingly soluble in ethanol
Nombre IUPAC iminometanuro de sodio
Formula Weight (peso de la fórmula) 49
Porcentaje de pureza ≥98%
Grado Extra puro
Envase Frasco de vidrio
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Sodium cyanide
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H300-Mortal en caso de ingestión.
  • H310-Mortal en contacto con la piel.
  • H330-Mortal en caso de inhalación.
  • H372-Provoca daños en los órganos.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
  • EUH032-En contacto con ácidos libera gases muy tóxicos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P330-Enjuagarse la boca.
  • P390-Absorber el vertido para que no dañe otros materiales.