Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Sodium Citrate |
| Nombre de nota | Dihydrate |
| Forma física | Polvo |
| Cantidad | 500 g |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 294.1 |
| Grado | FCC/USP |
| Envase | Frasco de polietileno |
| Gravedad específica | 1L = 1.70kg |