Learn More
Sodium Citrate Dihydrate, LoGiCal
Beskrivning
Sodium Citrate Dihydrate
Specifikationer
Specifikationer
| Nombre del producto químico o material | Sodium Citrate Dihydrate |
| CAS | 4-3-6132 |
| Nombres de analitos o componentes | Sodium Citrate Dihydrate |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C6 H5 O7 . 3 Na . 2 H2 O |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | Sodium citrate, Trisodium 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylate dihydrate, Sodium Citrate Dihydrate |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C6H8O7.3 Na0.2H2O/c7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10;;;;;/h13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12);;;;2*1H2/q;3*+1;;/p-3 |
| SMILES | O.O.[Na+].[Na+].[Na+].OC(CC(=O)[O-])(CC(=O)[O-])C(=O)[O-] |
| Nombre IUPAC | trisodium;2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylate;dihydrate |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?