Learn More
Sodium Citrate, Dihydrate, Granular, U.S.P. - F.C.C., J.T. Baker™
Tienda J.T.Baker Productos
Click to view available options
Cantidad:
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de polietileno
Frasco de vidrio ámbar de boca ancha
Tamaño de la unidad:
2.50 Kg
500 g
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Sodium Citrate |
| Nombre de nota | Dihydrate |
| Forma física | Granular |
| Cantidad | 2.5 kg |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 294.1 |
| Grado | FCC/USP |
| Envase | Frasco de polietileno |
| Gravedad específica | 1L = 1.70kg |