Learn More
Thermo Scientific Chemicals Citrato de sodio, solución tampón de 0,5 M, pH 6,0
Código de producto. p-7042238
Click to view available options
Cantidad:
250 mL
500 mL
Tamaño de la unidad:
250 ml
500 ml
Código de producto. 15494319
Marca: Thermo Scientific Chemicals J61815.AK
Solicitar formato a granel o personalizado
Edge
Sodium citrate, 0.5M buffer soln., pH 6.0 is used for RNA isolation. It aids in the detection of antigens in fixed tissue preparations.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El citrato de sodio, solución tampón de 0,5 M, pH 6,0 se utiliza para el aislamiento del ARN. Ayuda en la detección de antígenos en preparaciones tisulares fijas.
Solubilidad
Completamente miscible en agua.
Notas
Incompatible con el calor y los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium citrate buffer soln.
Color Incolora
Concentración Solución de tampón de 0,5 M
pH 6.0
Forma física Líquido
Cantidad 250 mL
Olor Odorless
Número MDL MFCD00012462
Información de solubilidad Fully miscible in water.