Learn More
Thermo Scientific Chemicals Citrato de sodio, solución tampón de 0,5 M, pH 6,0
Descripción
Sodium citrate, 0.5M buffer soln., pH 6.0 is used for RNA isolation. It aids in the detection of antigens in fixed tissue preparations.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
El citrato de sodio, solución tampón de 0,5 M, pH 6,0 se utiliza para el aislamiento del ARN. Ayuda en la detección de antígenos en preparaciones tisulares fijas.
Solubilidad
Completamente miscible en agua.
Notas
Incompatible con el calor y los agentes oxidantes.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Sodium citrate buffer soln. |
| Color | Incolora |
| Concentración | Solución de tampón de 0,5 M |
| pH | 6.0 |
| Forma física | Líquido |
| Cantidad | 500 mL |
| Olor | Odorless |
| Número MDL | MFCD00012462 |
| Información de solubilidad | Fully miscible in water. |