Learn More
Thermo Scientific Chemicals Citrato de sodio, solución tampón de 0,5 M, pH 5,5
Descripción
Sodium citrate is commonly used in nucleic acid hybridization techniques at concentrations ranging from 0.1X to 20X depending on the application. It is used to facilitate transfer of nucleic acids to membranes in southern and northern blotting, dot blotting, and colony and plaque lifts.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
El citrato de sodio se utiliza comúnmente en las técnicas de hibridación de ácidos nucleicos en concentraciones que oscilan entre 0,1X y 20X, según la aplicación. Se utiliza para facilitar la transferencia de los ácidos nucleicos a las membranas en Southern blotting y Northern blotting, dot blotting y elevaciones de colonias y placas.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
La solución 20X SSC (libre de ARNasa) debe almacenarse a temperatura ambiente. Este reactivo debe permanecer estable durante al menos 1 año en su recipiente sin abrir.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Sodium citrate buffer soln. |
| Color | Incolora |
| Concentración | Solución de tampón de 0,5 M |
| pH | 5.5 |
| Forma física | Líquido |
| Cantidad | 250 mL |
| Olor | Odorless |
| Número MDL | MFCD00012462 |
| Información de solubilidad | Soluble in water. |