Learn More
Clorito de sodio, 80 %, puro, no estabilizado, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-41896 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
500 g
2.5 kg
10 kg
Envase:
Frasco de plástico
Frasco de vidrio
Tambor de plástico
Tamaño de la unidad:
10 KG
2,5 KG
5 GR
500 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10082870 5 g Frasco de vidrio 5 GR
10420691 500 g Frasco de vidrio 500 g
10377813 2.5 kg Frasco de plástico 2,5 KG
13408488 10 kg Tambor de plástico 10 KG
4 options
Código de producto. 10082870
Marca: Thermo Scientific Acros 223230050
Solicitar formato a granel o personalizado
Clorito de sodio, 80 %, ClNaO2, número CAS 7758-19-2, 7647-14-5, unii-g538ebv4vf, alcide ld, neo silox d, ácido cloroso, sal de sodio, n.º caswell 755, clorito de sodio, textone, clorito de sodio, textil, clorito de sodio, 500 g, CHEBI:78667, blanco, 231-836-6, 05.603; 09.423; 11.481; 13.280, 90.44, puro
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7758-19-2 , 7647-14-5
Número MDL MFCD00003478
Clave InChI UKLNMMHNWFDKNT-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo sodium chlorite, chlorous acid, sodium salt, textone, chlorite sodium, textile, alcide ld, neo silox d, caswell no. 755, sodiumchlorite, unii-g538ebv4vf
PubChem CID 23668197
ChEBI CHEBI:78667
Nombre IUPAC sodio; clorito
SMILES [O-]Cl=O.[Na+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium chlorite
Punto de fusión 180.0°C to 200.0°C
Nombre de nota Unstabilized
Color Blanco
Forma física Polvo
Cantidad 5 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 75% min. (Iodometry)
Fórmula molecular ClNaO2
Fórmula lineal NaClO2
Fieser 05,603; 09,423; 11,481; 13,280
Índice Merck 15, 8735
Información de solubilidad Solubility in water: 390g/L (17°C).
Peso molecular (g/mol) 90.44
Formula Weight (peso de la fórmula) 90.44
Porcentaje de pureza 80%
Grado Pure
Envase Frasco de vidrio
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Sodium chlorite, unstabilized
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Sólido comburente Categoría 1
  • Toxicidad aguda Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H271-Puede provocar un incendio o una explosión; muy comburente.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H310-Mortal en contacto con la piel.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • EUH032-En contacto con ácidos libera gases muy tóxicos.
  • EUH071-Corrosivo para las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.