Learn More
Tampón STE, cloruro sódico-tris-EDTA, solución 10X, pH 8,0, Fisher BioReagents
Descripción
- Ahorre tiempo y simplifique el paso de preparación del tampón mediante el uso de la solución de tampón 10X STE de Fisher BioReagents. Solo diluya lo que necesite.
- Cuando se diluye, la solución 1X contiene 10 mM de tris, 1 mM de EDTA y 100 mM de NaCl con un pH de 8,0 a 25 °C
- Filtrado a través de un filtro de 5 micras y esterilizado en autoclave
- Se ha analizado para comprobar la ausencia de ADNasa, ARNasa y proteasa
- El tampón STE se utiliza para los protocolos de extracción de ADN
- Para uso exclusivo en investigación en el laboratorio
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Sodium Chloride-Tris-EDTA (STE) Buffer |
| Nombre de nota | 10X, pH 8.0 |
| CAS | 7647-14-5, 60-00-4, 7647-01-0, 7732-18-5 |
| Punto de ebullición | 100°C |
| Color | Sin designar |
| pH | 8 |
| Forma física | Líquido |
| Cantidad | 1 L |
| ADNasa | Sin ADNasa |
| Filtrado | Filtrado a través de un filtro de 5 micras. |
| Mostrar más |