Learn More
Solución de cloruro sódico, 0,1 M, Honeywell Fluka™
Código de producto. 15624920 Tienda Honeywell Fluka Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
1 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
500 ml
15624920 1 L 1 litro
15634920 500 mL 500 ml
2 options
Código de producto. 15624920
Marca: Honeywell-Fluka 352751L
Solicitar formato a granel o personalizado
Volumétrica, 0,1 M de NaOH (0,1 N)
Los productos de valoración de alta calidad de Honeywell cubren todo el flujo de trabajo de valoración e incluyen:´
  • Soluciones para valoración volumétrica (ácidos, bases o sales)
  • Tampones disponibles como concentrados o listos para su uso
  • Reactivos para complexometría:
    • Ácidos aminopolicarboxílicos (análogos de EDTA/NTA)
    • Agentes de enmascaramiento
  • Indicadores de valoraciones volumétricas y complexométricas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7647-14-5
Fórmula molecular ClNa
Peso molecular (g/mol) 58.44
Número MDL MFCD00003477
Clave InChI FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo sodium chloride, salt, table salt, halite, saline, rock salt, common salt, sodium chloride nacl, dendritis, purex
PubChem CID 5234
ChEBI CHEBI:26710
Nombre IUPAC cloruro sódico
SMILES [Na+].[Cl-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium chloride solution
Cantidad 1 L
Fórmula lineal NaCl
Número UN NONH for all modes of transport
Beilstein 3534976
Formula Weight (peso de la fórmula) 58.44g/mol
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 0.1M