Learn More
Solución de cloruro sódico 0,05 mol/l, Fisher Chemical™
Código de producto. 12983604 Tienda Fisher Chemical Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1000 mL
Tamaño de la unidad:
1000 ml
12983604 1000 mL 1000 ml
1 options
Código de producto. 12983604
Marca: Fisher Chemical VL 291 1000
Todos nuestros materiales de referencia certificados y reactivos se producen conforme a un Sistema de Gestión de calidad ISO 9001. También se acreditan de acuerdo con el estándar ISO/IEC 17025 y la Guía ISO 34.
Specifications
Nombre del producto químico o material Sodium Chloride
Envase Frasco
CAS 7647-14-5, 7732-18-5
Fórmula molecular ClNa
Concentración 0.05 M
Número MDL MFCD00003477
Sinónimo sodium chloride, salt, table salt, halite, saline, rock salt, common salt, sodium chloride nacl, dendritis, purex
Clave InChI FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M
SMILES [Na+].[Cl-]
Nombre IUPAC cloruro sódico
Peso molecular (g/mol) 58.44
PubChem CID 5234
Cantidad 1000 mL
ChEBI CHEBI:26710