Learn More
Cloruro sódico, Puriss. P.a., reactivo ACS, React. ISO, React. farmacopea europea, ≥99,5 %, Honeywell Fluka™
Código de producto. 15693410 Tienda Honeywell Fluka Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 g
1 kg
5 kg
6 x 500 g
25 kg
4 x 5 kg
6 x 1 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
25 Kg
5 Kg
500 g
paquete de 4
paquete de 6
15693410 6 x 500 g paquete de 6
15663410 500 g 500 g
15623410 1 kg 1 Kg
15673410 5 kg 5 Kg
15683410 6 x 1 kg paquete de 6
15653410 4 x 5 kg paquete de 4
15633410 25 kg 25 Kg
7 options
Código de producto. 15693410
Marca: Honeywell-Fluka 314346X500G
Solicitar formato a granel o personalizado
Puriss. p.a., Reactivo ACS, React. ISO, React. farmacopea europea, ≥99,5 %
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7647-14-5
Fórmula molecular ClNa
Peso molecular (g/mol) 58.44
Número MDL MFCD00003477
Clave InChI FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo sodium chloride, salt, table salt, halite, saline, rock salt, common salt, sodium chloride nacl, dendritis, purex
PubChem CID 5234
ChEBI CHEBI:26710
SMILES [Na+].[Cl-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium Chloride
Nombre de nota Reag. Ph. Eur. reag. ISO
Cantidad 6 x 500 g
Fórmula lineal NaCl
Número UN NONH for all modes of transport
Información de solubilidad Soluble in water, 100mg/mL
Nombre IUPAC sodio;cloruro
Formula Weight (peso de la fórmula) 58.44
Porcentaje de pureza ≥99.5%
Grado ACS/Puriss. p.a.