Learn More
Cloruro de sodio, J.T. Baker™
Código de producto. 15368426 Tienda J.T.Baker Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
2.5 kg
Tamaño de la unidad:
2.50 Kg
15368426 2.5 kg 2.50 Kg
1 options
Código de producto. 15368426
Marca: Avantor J.T.Baker 362705
Especificaciones
Punto de ebullición 1413°C
Nombre del producto químico o material Sodium chloride
Punto de fusión 801°C
CAS 7647-14-5
Color Incolora
Forma física cristalino/a/s
Cantidad 2.5 kg
Fórmula molecular ClNa
Número MDL MFCD00003477
Sinónimo sodium chloride, salt, table salt, halite, saline, rock salt, common salt, sodium chloride nacl, dendritis, purex
Clave InChI FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M
SMILES [Na+].[Cl-]
Nombre IUPAC cloruro sódico
Peso molecular (g/mol) 58.44
PubChem CID 5234
ChEBI CHEBI:26710
Formula Weight (peso de la fórmula) 58.44
Densidad 2.165g/cm3