Learn More
VEE GEE Sodium Chloride Hydrometer
Código de producto. 17886553
Change view
Click to view available options
Sodium Chloride Range:
Del 0 al 100 % por saturación
Del 0 al 26,5 % por peso
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Sodium Chloride Range unitSize
17886553 Del 0 al 100 % por saturación cada uno
17856553 Del 0 al 26,5 % por peso cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17886553 Proveedor VEE GEE N.º de proveedor 66111
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
The Sodium Chloride Hydrometer measures the percentage of sodium chloride.
  • Calibration for use at 15.5°C/60°F
  • Approx. Length: 305 mm
Especificaciones
Tipo Salt Hydrometer
Incrementos 1.00%
Longitud (métrico) 30.5 cm
Temperature of Standardization 15.5°C (60°F)
Sodium Chloride Range Del 0 al 100 % por saturación