Learn More
Cloruro sódico, para HPLC, Honeywell™
Código de producto. 15606950 Tienda Honeywell Fluka Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 g
Tamaño de la unidad:
250 g
15606950 250 g 250 g
1 options
Código de producto. 15606950
Marca: Honeywell-Fluka 73575250G
Solicitar formato a granel o personalizado
para HPLC, ≥99,5 %
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium chloride
CAS 7647-14-5
Cantidad 250 g
Fórmula molecular ClNa
Fórmula lineal NaCl
Número MDL MFCD00003477
Número UN NONH for all modes of transport
Beilstein 3534976
Sinónimo sodium chloride, salt, table salt, halite, saline, rock salt, common salt, sodium chloride nacl, dendritis, purex
Clave InChI FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M
SMILES [Na+].[Cl-]
Nombre IUPAC cloruro sódico
Peso molecular (g/mol) 58.44
PubChem CID 5234
ChEBI CHEBI:26710
Formula Weight (peso de la fórmula) 58.44g/mol
Porcentaje de pureza ≥99.5% (AT), ≥99.5%
Grado HPLC
Presión de vapor 1.33 (1.00 mmHg) at 865°C (1589°F) hPa