missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Cloruro de sodio, granular, grado USP-GenAR™, Macron Fine Chemicals™

Código de producto. 15528434
Change view
Click to view available options
Cantidad:
2.5 kg
Tamaño de la unidad:
2.50 Kg
Código de producto. Cantidad unitSize
15528434 2.5 kg 2.50 Kg
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 15528434

Marca: Avantor Macron 771306

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Sodium chloride
CAS 7647-14-5
Color Incolora
Forma física cristalino/a/s
Cantidad 2.5 kg
Fórmula molecular ClNa
Número MDL MFCD00003477
Sinónimo sodium chloride, salt, table salt, halite, saline, rock salt, common salt, sodium chloride nacl, dendritis, purex
Clave InChI FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M
SMILES [Na+].[Cl-]
Nombre IUPAC sodio;cloruro
Peso molecular (g/mol) 58.44
PubChem CID 5234
ChEBI CHEBI:26710
Formula Weight (peso de la fórmula) 58.44
Grado USP-GenAR
Densidad 2.165g/cm3
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.