Learn More
Sodium chloride, Free-flowing, Reagent Grade, anhydrous, ≥99%, Honeywell Fluka™
Código de producto. 15637120 Tienda Honeywell Fluka Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 g
1 kg
2.5 kg
5 kg
12 kg
25 kg
Envase:
Fiberboard Box
Poly Bottle
Tamaño de la unidad:
1 Kg
12 Kg
2.50 Kg
25 Kg
5 Kg
500 g
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15637120 500 g Poly Bottle 500 g
15607120 1 kg Poly Bottle 1 Kg
15617120 2.5 kg Poly Bottle 2.50 Kg
15647120 5 kg Poly Bottle 5 Kg
15697110 12 kg Fiberboard Box 12 Kg
15627120 25 kg Fiberboard Box 25 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 15637120 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor 793566500G
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
flujo libre, uso con reactivos, anhidro, ≥99%
  • ≥95 % para el uso general en laboratorio.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7647-14-5
Fórmula molecular ClNa
Peso molecular (g/mol) 58.44
Número MDL MFCD00003477
Clave InChI FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo sodium chloride, salt, table salt, halite, saline, rock salt, common salt, sodium chloride nacl, dendritis, purex
PubChem CID 5234
ChEBI CHEBI:26710
SMILES [Na+].[Cl-]
Especificaciones
Punto de ebullición 1,465°C
Nombre del producto químico o material Sodium chloride
Punto de fusión 801°C (literature)
Nombre de nota Free-flowing, Reagent Grade, anhydrous, ≥99%
% máx. CAS ≤100.0000%
Cantidad 500 g
Fórmula lineal NaCl
Beilstein 3534976
Nombre IUPAC cloruro sódico
Formula Weight (peso de la fórmula) 58.44
Porcentaje de pureza ≥99%
Grado Reactivo
Envase Poly Bottle
Densidad 2.160 g/cm3