Learn More
Cloruro sódico, Fisher BioReagents™
Código de producto. p-2410158
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
2.5 kg
10 kg
Envase:
Balde de polietileno
Frasco de polietileno
Tamaño de la unidad:
1 Kg
10 Kg
2.50 Kg
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10316943 1 kg Frasco de polietileno 1 Kg
10553515 2.5 kg Frasco de polietileno 2.50 Kg
10123443 10 kg Balde de polietileno 10 Kg
3 options
Código de producto. 10316943
Marca: Fisher BioReagents BP3581
Solicitar formato a granel o personalizado
Cloruro sódico
El cloruro sódico es un componente principal de muchos tampones y medios de electroforesis y biología molecular.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7647-14-5
Fórmula molecular ClNa
Peso molecular (g/mol) 58.44
Número MDL MFCD00003477
Clave InChI FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo sodium chloride, salt, table salt, halite, saline, rock salt, common salt, sodium chloride nacl, dendritis, purex
PubChem CID 5234
ChEBI CHEBI:26710
SMILES [Na+].[Cl-]
Especificaciones
Punto de ebullición 1461°C
Nombre del producto químico o material Sodium Chloride
Punto de fusión 801°C
Color Blanco
pH 5.0 to 8.0
Forma física Sólido
Cantidad 1 kg
Intervalo de porcentaje de ensayo ≥99.0 %
Notas del porcentaje del ensayo (Base seca) >99,5 %
Índice Merck 15, 8734
Nombre IUPAC cloruro sódico
Formula Weight (peso de la fórmula) 58.44
Porcentaje de pureza ≥99.0%
Identificación Pass Test
Envase Frasco de polietileno
Presión de vapor 1mmHg at 440°C
Densidad 2.165g/cm³